trans-Stilbene oxide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
132780050
132780010
132780250
ACRO132780050EA
105
EUR
ACRO132780050
ACRO132780010
ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Formula:
C₁₄H₁₂O Pto. de fusión: 67…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064311 Núm. CAS: 1439-07-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥98.5 % |