2-Carboxyphenyl salicylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Salicyloyloxybenzoic Acid, O-Salicyloylsalicylic Acid, Salicylic Acid 2-Carboxyphenyl Ester, Salsalate
133400250 133401000
ACRO133400250EA 61.8 EUR
ACRO133400250 ACRO133401000
2-Carboxyphenyl salicylate 98%
2-Carboxyphenyl salicylate
CAS No.: 552-94-3
Formula: C₁₄H₁₀O₅
MW: 258,23 g/mol
Pto. de fusión: 139…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020252
Núm. CAS: 552-94-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 76.05 to 82.40 % C