1-Acetamidoadamantane 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
133600250
133601000
ACRO133600250EA
74.1
EUR
ACRO133600250
ACRO133601000
1-Acetamidoadamantane 99+%
1-Acetamidoadamantane
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Formula:
C₁₂H₁₉NO Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00074730 Núm. CAS: 880-52-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 149 °C |
GC | ≥99.0 % |
Elemental Analysis | 52.4 to 56.8 % C |
Specific optical rotation | -40° to -50° (20 °C, 589 nm) (c=1 in methanol) |