1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
134320010 134320050
ACRO134320010EA 27.8 EUR
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Formula: C₈H₁₂N₄
Pto. Ebullición: 96…97 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 29…36 °C
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040742
Núm. CAS: 20980-22-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %