2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
134780100 134780010
ACRO134780100EA 123 EUR
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. de fusión: 108…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021643
Núm. CAS: 3900-45-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %