Tetraethylenepentamine, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TETRAEN
138112500 138115000 138110025
ACRO138112500EA 33 EUR
ACRO138112500 ACRO138115000 ACRO138110025
Tetraethylenepentamine, grado técnico
Tetraethylenepentamine
CAS No.: 112-57-2
Formula: C₈H₂₃N₅
Pto. Ebullición: 340 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 139 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008168
Núm. CAS: 112-57-2
UN: 2320
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %