p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
139011000 139015000
ACRO139011000EA 53.8 EUR
ACRO139011000 ACRO139015000
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate 98+%
p-Toluenesulphinic acid sodium salt hydrate
CAS No.: 207801-20-5
Formula: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149640
Núm. CAS: 207801-20-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)