Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
139200100
139200050
139200500
ACRO139200100EA
88.9
EUR
ACRO139200100
ACRO139200050
ACRO139200500
Nɑ-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride 98+%
Nalpha-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS No.: 1784-03-8
Formula:
C₁₄H₂₂N₄O₄S·HCl MW: 378,87 g/mol Pto. de fusión: 146…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012578 Núm. CAS: 1784-03-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 146 to 149 °C |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |