L-Tyrosine methyl ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
140650250 140650050
ACRO140650250EA 123 EUR
ACRO140650250 ACRO140650050
L-Tyrosine methyl ester 98%
L-Tyrosine methyl ester
CAS No.: 1080-06-4
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002392
Núm. CAS: 1080-06-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) Clear to slightly hazy
Specific optical rotation +23° to +29° (20°C, 589 nm) (c=2.4, CH3OH)