2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147480100 147480500
ACRO147480100EA 75.4 EUR
ACRO147480100 ACRO147480500
2-(Bromoacetyl)naphthalene 98%
2-(Bromoacetyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₉BrO
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004109
Núm. CAS: 613-54-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 85 °C
GC ≥97.5 %