5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
147510010
147510050
ACRO147510010EA
96.8
EUR
ACRO147510010
ACRO147510050
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid 98%
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Appearance: Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder
Formula:
C₁₂H₁₃NO₃ Pto. de fusión: 162…165 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005618 Núm. CAS: 2882-15-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 166 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 12.00 to 12.62 % N |
Specific optical rotation | +52° to +54° (20 °C, 589 nm) (c=1 in DMF) |