1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
147580010 147580050
ACRO147580010EA 39.7 EUR
ACRO147580010 ACRO147580050
1,3-Diphenylisobenzofuran 97%
1,3-Diphenylisobenzofuran
Appearance: Yellow to green Crystalline solid or needles
Formula: C₂₀H₁₄O
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005931
Núm. CAS: 5471-63-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 137 °C
GC ≥96.0 %
pH 3.6 to 4.0 (0.5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %