ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
147790250 147791000 147795000
ACRO147790250EA 31.3 EUR
ACRO147790250 ACRO147791000 ACRO147795000
ɑ-Chloralose 98+% (max. 20% beta-anomer)
alpha-Chloralose
Appearance: White to light yellow Powder
Formula: C₈H₁₁Cl₃O₆
Pto. de fusión: 176…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005542
Núm. CAS: 15879-93-3
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
GC ≤20 % (beta-anomer)
Specific optical rotation +15° to +19° (20 °C, 589 nm) (C=2, Ethanol)