5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
149100250 149101000 149100050
ACRO149100250EA 81.4 EUR
ACRO149100250 ACRO149101000 ACRO149100050
5-Norbornene-2-carboxaldehyde (endo + exo mixture) 95%
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
CAS No.: 5453-80-5
Formula: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Pto. Ebullición: 67…70 °C (12 mmHg)
Densidad: 1,018 g/cm³
Pto. de inflamación: 50,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167568
Núm. CAS: 5453-80-5
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %