trans-β-Methylstyrene 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
trans-Propenylbenzene, trans-1-Phenyl-1-propene
150150100
150150010
150150500
ACRO150150100EA
193
EUR
ACRO150150100
ACRO150150010
ACRO150150500
trans-β-Methylstyrene 97% estabilizado
trans-beta-Methylstyrene
CAS No.: 873-66-5
Formula:
C₉H₁₀ MW: 118,18 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C (760 mmHg) Densidad: 0,911 g/cm³ Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009280 Núm. CAS: 873-66-5 UN: 3295 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.01 % BHT |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...