Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sodium Hydroxymethanesulphonate, Hydroxymethanesulphonic acid sodium salt
150690010 150690050 150690051
ACRO150690010EA 90.7 EUR
ACRO150690010 ACRO150690050 ACRO150690051
Formaldehyde sodium bisulphite 95%
Formaldehyde sodium bisulphite
Appearance: White to off-white Powder
Formula: CH₄O₄S
MW: 134,08 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C
Pto. de inflamación: 184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044664
Núm. CAS: 870-72-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 %
HPLC ≥97.5 %