(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: L-β-Phenyllactic acid, (S)-(-)-3-Phenyllactic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L(-)-3-Phenyllactic acid, (S)-(-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-(-)-3-Phenyllactic acid
150920010 150920050 150920250
ACRO150920010EA 33.3 EUR
ACRO150920010 ACRO150920050 ACRO150920250
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS No.: 20312-36-1
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,17 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004244
Núm. CAS: 20312-36-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -17° to -20° (24 °C, 589 nm) (c=1, methanol)