Cresol red sodium salt, soluble en agua, puro indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
151390050 151390250
ACRO151390050EA 33.3 EUR
ACRO151390050 ACRO151390250
Cresol red sodium salt, soluble en agua, puro indicator
Cresol red sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404.42 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001618
Núm. CAS: 62625-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Visual transition interval from pH 7.0 (yellow) to pH 8.8 (purple)