TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt), puro indicator grade
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tetrabromophenolphthalein Ethyl Ester Potassium Salt
151580010 151580050 151580250
ACRO151580010EA 130 EUR
ACRO151580010 ACRO151580050 ACRO151580250
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt), puro indicator grade
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
Appearance: Blue to blue-black Crystalline powder or granules
Formula: C₂₂H₁₄Br₄O₄
MW: 700,06 g/mol
Pto. de fusión: 270…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011662
Núm. CAS: 62637-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue to blue-black Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥660 (600 nm, ethanol)
Specific optical rotation -32° to -38° (20°C, 589 nm) (c=1 in EtOH)