Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
152120500 152120100
ACRO152120500EA 365 EUR
ACRO152120500 ACRO152120100
Triethyl-4-phosphonocrotonate predominantly trans 92%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formula: C₁₀H₁₉O₅P
Pto. Ebullición: 133…135 °C (,4 mmHg)
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009192
Núm. CAS: 10236-14-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4555 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %