1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
152480050 152480250
ACRO152480050EA 49.6 EUR
ACRO152480050 ACRO152480250
1-Adamantanecarbonyl chloride 97%
1-Adamantanecarbonyl chloride
Appearance: White to off-white Crystalline solid
Formula: C₁₁H₁₅ClO
MW: 198,69 g/mol
Pto. Ebullición: 135…136 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074724
Núm. CAS: 2094-72-6
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %