Acid green 1, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Naphthol Green B, Iron, tris(5,6-dihydro-5,6-dioxo-2-naphthalenesulphonic acid 5-oximato)-,trisodium salt
152930250 152931000 152935000
ACRO152930250EA 32.1 EUR
ACRO152930250 ACRO152931000 ACRO152935000
Acid green 1, puro
Acid green 1
CAS No.: 19381-50-1
Formula: C₃₀H₁₈FeN₃O₁₅S₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003886
Núm. CAS: 19381-50-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies