4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methoxybut-3-en-2-one
153390100 153390500
ACRO153390100EA 53.4 EUR
ACRO153390100 ACRO153390500
4-Methoxy-3-buten-2-one 90% tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Appearance: Clear yellow Liquid
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 200 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008778
Núm. CAS: 4652-27-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %