2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
153840050 153840100
ACRO153840050EA 156 EUR
ACRO153840050 ACRO153840100
2-(4-Aminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Appearance: Clear light yellow to brown-yellow Viscous liquid
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 103 °C (,3 mmHg)
Pto. de fusión: 28 °C
Densidad: 1,057 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008194
Núm. CAS: 13472-00-9
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorlesss to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %