Gallocyanine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
154430100
154430250
ACRO154430100EA
31.4
EUR
ACRO154430100
ACRO154430250
Gallocyanine
Gallocyanine
Appearance: Dark green to black Crystalline powder
Formula:
C₁₅H₁₃ClN₂O₅ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011926 Núm. CAS: 1562-85-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark green to black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |