Dehydroepiandrosterone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
154980025 154980100 154980500
ACRO154980025EA 81.4 EUR
ACRO154980025 ACRO154980100 ACRO154980500
Dehydroepiandrosterone 99%
Dehydroepiandrosterone
CAS No.: 53-43-0
Formula: C₁₉H₂₈O₂
Pto. de fusión: 146…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003613
Núm. CAS: 53-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +11.0° to +13.0° (20 °C, 589 nm) (c=2, Ethanol 96%)