2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
155200050 155200250
ACRO155200050EA 39 EUR
ACRO155200050 ACRO155200250
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid 98%
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₅H₄N₂O₄
MW: 156,10 g/mol
Pto. de fusión: 283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006023
Núm. CAS: 23945-44-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %