trans-Crotonyl chloride 90% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
155910050 155911000 155915000
ACRO155910050EA 35.5 EUR
ACRO155910050 ACRO155911000 ACRO155915000
trans-Crotonyl chloride 90% tech.
trans-Crotonyl chloride
CAS No.: 625-35-4
Formula: C₄H₅ClO
Pto. Ebullición: 120…123 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000734
Núm. CAS: 625-35-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4615 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA