Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- and trans-mixture 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ethyl Chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemylmonocarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Chrysanthemumate
156061000 156065000 156060250
ACRO156061000EA 69.4 EUR
ACRO156061000 ACRO156065000 ACRO156060250
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate cis- and trans-mixture 95%
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate
CAS No.: 97-41-6
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (10 mmHg)
Densidad: 0.9 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001304
Núm. CAS: 97-41-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥94 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid ≤0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %