Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
156280010 156280100
ACRO156280010EA 50 EUR
ACRO156280010 ACRO156280100
Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Hexaketocyclohexane octahydrate
Appearance: Cream to brown Powder
Formula: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Pto. de fusión: 90…93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149074
Núm. CAS: 7255-28-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 103 °C (Dec)
Titration excess NaOH ≥96.0 %