4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-2H-benzimidazol-2-one
156700010
156700050
156700250
ACRO156700010EA
39.6
EUR
ACRO156700010
ACRO156700050
ACRO156700250
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine 97%
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
CAS No.: 20662-53-7
Formula:
C₁₂H₁₅N₃O MW: 217,272 g/mol Pto. de fusión: 183…185 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005714 Núm. CAS: 20662-53-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 185 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Boiling point | 96 to 98 °C (760 mmHg) |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.010 |
Non-volatile matter | ≤0.004 % |
Related substances | ≤0.3 (Total impurities) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Reducing substances | Passes test |