1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrole-2-aldehyde, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methylpyrrol-2-carbaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole
156930050 156930250
ACRO156930050EA 38.9 EUR
ACRO156930050 ACRO156930250
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 98%
1-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde
CAS No.: 1192-58-1
Formula: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Pto. Ebullición: 87…90 °C (22 mmHg)
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003087
Núm. CAS: 1192-58-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to orange-red to pink-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %