Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
157240050 157241000 157245000
ACRO157240050EA 24.9 EUR
ACRO157240050 ACRO157241000 ACRO157245000
Tris(2-butoxyethyl)phosphate 95%
Tris(2-butoxyethyl)phosphate
CAS No.: 78-51-3
Formula: C₁₈H₃₉O₇P
Pto. Ebullición: 215…228 °C (4 mmHg)
Densidad: 1 g/cm³
Pto. de inflamación: 132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009456
Núm. CAS: 78-51-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure