2-Piperidineethanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
157611000 157615000 157610050
ACRO157611000EA 260 EUR
ACRO157611000 ACRO157615000 ACRO157610050
2-Piperidineethanol 95%
2-Piperidineethanol
Appearance: White to light yellow Low melting crystalline solid
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Pto. Ebullición: 234 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 38…43 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005989
Núm. CAS: 1484-84-0
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥94 %