Succinamic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158730050 158731000
ACRO158730050EA 28.1 EUR
ACRO158730050 ACRO158731000
Succinamic acid 97%
Succinamic acid
Appearance: White Crystalline powder or needles
Formula: C₄H₇NO₃
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008041
Núm. CAS: 638-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.003 %