3-Butenoic acid 90% tech. no estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Vinylacetic Acid, 3-Butenoic Acid
158830250 158831000
ACRO158830250EA 115 EUR
ACRO158830250 ACRO158831000
3-Butenoic acid 90% tech. no estabilizado
3-Butenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 163 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002782
Núm. CAS: 625-38-7
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %