Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
158900010 158900500 158902500
ACRO158900010EA 122 EUR
ACRO158900010 ACRO158900500 ACRO158902500
Boron trifluoridedimethanol complex (50 - 52% BF₃) (w/w)
Boron trifluoridedimethanol complex
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: BF₃·2CH₃OH
MW: 131,89 g/mol
Pto. Ebullición: 59 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,222 g/cm³
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071635
Núm. CAS: 2802-68-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Assay 50 to 53 wt% (BF3)
Density (20°C) 1.210 to 1.235 kg/l
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds ≤0.001 %