Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
160030250
160031000
ACRO160030250EA
33.3
EUR
ACRO160030250
ACRO160031000
Sodium-2-bromoethanesulphonate 98%
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula:
C₂H₅BrO₃S Pto. de fusión: 282…286 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007530 Núm. CAS: 4263-52-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 282 to 286 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Br) On dry substance |
Loss on drying | ≤0.5 % |