Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
160930250 160931000
ACRO160930250EA 112 EUR
ACRO160930250 ACRO160931000
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate 98%
Methyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 2533-69-9
Formula: C₃H₄Cl₃NO
MW: 176,421 g/mol
Pto. Ebullición: 148…149 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,42 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001759
Núm. CAS: 2533-69-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %