Ouabain octahydrate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Strophanthin G, 3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,5,11α-14,19-penta-hydroxycard-20(22)-enolide
161730010 161730050 161730250 161732500
ACRO161730010EA 217 EUR
ACRO161730010 ACRO161730050 ACRO161730250 ACRO161732500
Ouabain octahydrate 96%
Ouabain octahydrate
CAS No.: 11018-89-6
Formula: C₂₉H₄₄O₁₂.8H₂O
MW: 584,65 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: 260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149240
Núm. CAS: 11018-89-6
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 18 % to 22 % (120°C, 2 hrs)
Solubility (1 % in water) Clear colorless
HPLC ≥95 %
Specific optical rotation -30° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (on anhydrous substance)