2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 60.9 EUR
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4
Formula: C₇H₃Cl₂NO₂
Pto. Ebullición: 284 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006289
Núm. CAS: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %