5-Acetoxymethylfurfural 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-Formylfurfuryl Acetate, 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, Acetic Acid 5-Formylfurfuryl Ester
163400020 163400100
ACRO163400020EA 50.8 EUR
ACRO163400020 ACRO163400100
5-Acetoxymethylfurfural 97%
5-Acetoxymethylfurfural
Appearance: White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003233
Núm. CAS: 10551-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥96.0 %