Brucine dihydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
163500500 163501000
ACRO163500500EA 76.4 EUR
ACRO163500500 ACRO163501000
Brucine dihydrate 99%
Brucine dihydrate
CAS No.: 145428-94-0
Formula: C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O
Pto. de fusión: 174…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149384
Núm. CAS: 145428-94-0
UN: 1570
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
Loss on drying 6.0 % to 9.5 % (105 °C, 3 hrs)
Specific optical rotation -75° to -80° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)