Quinidine, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (+)-Quinidine
163680250 163681000
ACRO163680250EA 207 EUR
ACRO163680250 ACRO163681000
Quinidine, anhidro 98%
Quinidine
CAS No.: 56-54-2
Formula: C20H24N2O2
MW: 324,42 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135581
Núm. CAS: 56-54-2
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 175 °C
Additional info Remainder dihydroquinidine
Titration with HClO4 ≥97.5 %