Aceite silicona, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Polyphenyl-methylsiloxane
163850010
163855000
163850025
ACRO163850010EA
237
EUR
ACRO163850010
ACRO163855000
ACRO163850025
Aceite silicona, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Aceite silicona
Pto. de fusión:
–50 °C Densidad: 0.96 Pto. de inflamación: 300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132673 Núm. CAS: 68083-14-7 |