1-Acetyladamantane 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
164740010 164740050 164740250
ACRO164740010EA 29.3 EUR
ACRO164740010 ACRO164740050 ACRO164740250
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₂H₁₈O
Pto. de fusión: 53…55 °C
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074739
Núm. CAS: 1660-04-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 55 °C
GC ≥98.5 %