5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Vinyl-2-norbornene
164860250 164865000 164860025
ACRO164860250EA 45.4 EUR
ACRO164860250 ACRO164865000 ACRO164860025
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene 98% estabilizado
5-Vinylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
CAS No.: 3048-64-4
Formula: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Pto. de inflamación: 27 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080691
Núm. CAS: 3048-64-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm t-Butylcatechol