5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Nitrofurfural Diacetyl Acetal, Nitrofurfural diacetate, 2-(Diacetoxymethyl)-5-nitrofuran, (5-Nitrofuran-2-yl)methylene diacetate, 5-Nitrofurfurylidene Diacetate
165131000 165130025 165135000
ACRO165131000EA 37.2 EUR
ACRO165131000 ACRO165130025 ACRO165135000
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate 98%
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
CAS No.: 92-55-7
Formula: C₉H₉NO₇
MW: 243,17 g/mol
Pto. de fusión: 89…93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003244
Núm. CAS: 92-55-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %