4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
165390025 165395000
ACRO165390025EA 531 EUR
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride (mixture of cis- and trans-isomeres)
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 120 °C (1mbar)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,16 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005927
Núm. CAS: 19438-60-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA