Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Isoamyl nitrite
165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 74.7 EUR
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros) 97% estabilizado
Nitrito de isopentilo (mezcla de isómeros)
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 96…99 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002057
Núm. CAS: 110-46-3
UN: 1113
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm